AuftragsverfolgungKontakt
Eimer, Quadratisch, PE
Eimer, Quadratisch, PE
Deckel für rechteckigen Eimer, 14 l
Catalog # BURK2350-0141
Supplier:   BURKLE
Eimer, Quadratisch, PE
Catalog # BURK2350-0141
Supplier:  BURKLE
Eimer, Quadratisch, PE
Eimer, Quadratisch, PE
Deckel für rechteckigen Eimer, 14 l
Price
13,40 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aus PE hergestellt, transparent.
  • Graduierung 500 ml bis zu 12 L
  • Spart Platz
  • Stabil, müheloses Tragen
  • Inhalt bis zur Oberkante 14 L
  • Deckel müssen separat bestellt werden
Eimer zum transportieren von sperrigen Gütern.
Specifications
  • Kapazität:
    14 l
  • Bezeichnung:
    Deckel für rechteckigen Eimer