AuftragsverfolgungKontakt
Eimer, Quadratisch, PE | Avantor
Eimer, Quadratisch, PE
Durchscheinend, 14 L, 290 mm
Artikelnr. BURK2350-0140
Anbieter:   BURKLE
Eimer, Quadratisch, PE
Artikelnr. BURK2350-0140
Anbieter:  BURKLE
Eimer, Quadratisch, PE
Eimer, Quadratisch, PE
Durchscheinend, 14 L, 290 mm
Preis
33,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aus PE hergestellt, transparent.
  • Graduierung 500 ml bis zu 12 L
  • Spart Platz
  • Stabil, müheloses Tragen
  • Inhalt bis zur Oberkante 14 L
  • Deckel müssen separat bestellt werden
Eimer zum transportieren von sperrigen Gütern.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    14 L
  • Farbe:
    Durchscheinend
  • Höhe:
    290 mm