Microplates, 384-well
HTS-Mikrotiterplatte, 384-Well-Aluminiumplatte mit losen Glaseinsätzen, chemisch inert, ~500 µl
Artikelnr. HIRS9242184
Anbieter: HIRSCHMANN
Springe zu:
Product Details & Documents
Highly pure, chemically inert aluminium plate for individual glass inserts. Translucent plastic cover included.
Spezifikationen
- Bezeichnung:HTS-Mikrotiterplatte, 384-Well-Aluminiumplatte mit losen Glaseinsätzen, chemisch inert
- Wellvolumen:~500 µl
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis