Pulvertrichter
100 mm, 94 mm, 20 mm, 22 mm stem I-Ø
Artikelnr. HIRS7760103
Anbieter: HIRSCHMANN
Springe zu:
Product Details & Documents
Powder funnels, made of PP, translucent. For decanting powdery materials. Also suitable for liquids. Cone angle 60°.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
- Autoclavable
Spezifikationen
- Trichter A-Ø:100 mm
- Bezeichnung:22 mm stem I-Ø
- Länge:94 mm
- Stiel Länge:20 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.