AuftragsverfolgungKontakt
Jars, white with red cap | Avantor
Jars, white with red cap
100 ml, 65,4 mm, 67,5 mm
Artikelnr. HEIZ41-0100
Anbieter:   Rosa Heinz GmbH
Jars, white with red cap
Artikelnr. HEIZ41-0100
Anbieter:  Rosa Heinz GmbH
Jars, white with red cap
Jars, white with red cap
100 ml, 65,4 mm, 67,5 mm
Preis
2,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, white with red PP cap.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Ideal for sampling, transportation and storage.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    65,4 mm
  • Kapazität:
    100 ml
  • Höhe:
    67,5 mm
  • Seq:
    06
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.