Natriumborhydrid
Glass bottle for solids, 50 g
Artikelnr. MAYBSB01509.50
Marketsource
Anbieter: Thermo Scientific
Natriumborhydrid
Artikelnr. MAYBSB01509.50
Anbieter: Thermo Scientific
Marketsource
CAS Nummer: 16940-66-2
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
- CAS Nummer:16940-66-2
- Formel:NaBH₄
- MDL-Nummer:MFCD00003518
- Molekulargewicht:37.83 g/mol
- Merck-Index:13,08664
- Schmelzpunkt:400 °C
- Dichte:1,07 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:69 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:241-004-4
- UN:1426
- ADR:4.3,I
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:50 g



