AuftragsverfolgungKontakt
Natriumborhydrid
Glass bottle for solids, 10 g
  MAYBSB01509.10
Marketsource
Natriumborhydrid
  MAYBSB01509.10
Marketsource
 :  16940-66-2
Natriumborhydrid
Glass bottle for solids, 10 g
 :  16940-66-2
1 * 10 g
 :  Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
  •  :16940-66-2
  •  :NaBH₄
  •  :MFCD00003518
  •  :37.83 g/mol
  •  :13,08664
  •  :400 °C
  •  :1,07 g/cm³ (20 °C)
  •  :69 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :241-004-4
  •  :1426
  •  :4.3,I
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    10 g