AuftragsverfolgungKontakt
Benzofuran
Glass bottle for solids, 10 g
  MAYBSB00762.10
Marketsource
Benzofuran
  MAYBSB00762.10
Marketsource
 :  271-89-6
Benzofuran
Glass bottle for solids, 10 g
 :  271-89-6
1 * 10 g
 :  2,3-Benzofuran, Benzo[b]furan, Benzo(b)furan, 1-Benzofuran, Coumarone
  •  :271-89-6
  •  :C₈H₆O
  •  :MFCD00005847
  •  :118.14 g/mol
  •  :13,01089
  •  :173 °C (1013 hPa)
  •  :< –18 °C
  •  :1,1 g/cm³ (20 °C)
  •  :50 °C
  •  :Density: 1.1 g/cm³ (20 °C)
  •  :205-982-6
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    10 g