Benzofuran
Glass bottle for solids, 1 g
Artikelnr. MAYBSB00762.1
Marketsource
Anbieter: Thermo Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: 2,3-Benzofuran, Benzo[b]furan, Benzo(b)furan, 1-Benzofuran, Coumarone
- CAS Nummer:271-89-6
- Formel:C₈H₆O
- MDL-Nummer:MFCD00005847
- Molekulargewicht:118.14 g/mol
- Merck-Index:13,01089
- Siedepunkt:173 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:< –18 °C
- Dichte:1,1 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:50 °C
- :Density: 1.1 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:205-982-6
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 g
- Cat. No.:MAYBSB00762.1



