4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Glass bottle for solids, 1 g
Artikelnr. MAYBNRB05256.1
Marketsource
Anbieter: Thermo Scientific
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Artikelnr. MAYBNRB05256.1
Anbieter: Thermo Scientific
Marketsource
CAS Nummer: 498-02-2
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: 4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
- CAS Nummer:498-02-2
- Formel:C₉H₁₀O₃
- MDL-Nummer:MFCD00008747
- Molekulargewicht:166.18 g/mol
- Merck-Index:13,00746
- Siedepunkt:295 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:115 °C
- EINECS:207-854-5
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



