Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Adapter, Reduzier- oder Expansionsstücke für Kegelschliffe
29/32 NS, 60/46 NS
Catalog # 201-0632
Supplier:   Lenz Laborglas
Adapter, Reduzier- oder Expansionsstücke für Kegelschliffe
Catalog # 201-0632
Supplier:  Lenz Laborglas
Adapter, Reduzier- oder Expansionsstücke für Kegelschliffe
Adapter, Reduzier- oder Expansionsstücke für Kegelschliffe
29/32 NS, 60/46 NS
Price
76,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
  • Outstanding leak tightness
  • Minimal requirement for joint lubrication
  • Joints cannot be misaligned
Reduzierstücke von Kernschliff auf Hülsenschliff oder Expansionsstücke von Hülsenschliff auf Kernschliff. Sehr gute chemische Beständigkeit. Hohe Temperaturbeständigkeit. Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit.
DIN 12257
 : DIN 12257
Specifications
  • Kern:
    29/32 NS
  • Hülse:
    60/46 NS
  • Seq:
    29