AuftragsverfolgungKontakt
Jars, white with red cap | Avantor
Jars, white with red cap
250 ml, 80,6 mm, 81,8 mm
Artikelnr. HEIZ41-0250
Anbieter:   Rosa Heinz GmbH
Jars, white with red cap
Artikelnr. HEIZ41-0250
Anbieter:  Rosa Heinz GmbH
Jars, white with red cap
Jars, white with red cap
250 ml, 80,6 mm, 81,8 mm
Preis
2,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, white with red PP cap.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Ideal for sampling, transportation and storage.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    80,6 mm
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    81,8 mm
  • Seq:
    10