AuftragsverfolgungKontakt
Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig oder hoch | Avantor
Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig oder hoch
Tall, 1,75 ml, 11×36 mm, Ja
Artikelnr. 212-7071
Anbieter:   MURRAY S
Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig oder hoch
Artikelnr. 212-7071
Anbieter:  MURRAY S
Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig oder hoch
Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig oder hoch
Tall, 1,75 ml, 11×36 mm, Ja
Preis
500,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 882 ST
Product Details & Documents
Die Fläschchen bestehen aus Neutralglas mit PE-Verschlussstopfen Geeignet für die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten in Labor, Produktion usw.
  • Stabil, kostengünstig, toleriert mäßige Temperaturwechsel
  • Weite Öffnung zum einfachen Befüllen und Leeren
  • Verschlussstopfen zum sicheren Verschließen
Verpackung: Aus produktionstechnischen Gründen ist es möglich, dass die Anzahl der Fläschchen pro Karton variiert.
Spezifikationen
  • Mit Deckel:
    Ja
  • Ø×H:
    11×36 mm
  • Kapazität:
    1,75 ml
  • Bezeichnung:
    Tall