AuftragsverfolgungKontakt
4-Methoxybenzonitril | Avantor
4-Methoxybenzonitril
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Artikelnr. MAYBCD00358.1
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Thermo Scientific
4-Methoxybenzonitril
Artikelnr. MAYBCD00358.1
Anbieter:  Thermo Scientific
Marketsource
CAS Nummer:  874-90-8
4-Methoxybenzonitril
4-Methoxybenzonitril
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
CAS Nummer:  874-90-8
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile
  • CAS Nummer:874-90-8
  • Formel:C₈H₇NO
  • MDL-Nummer:MFCD00001818
  • Molekulargewicht:133.15 g/mol
  • Siedepunkt:256 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:57…60 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:212-871-6
  • UN:3439
  • ADR:6.1,III
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.