4-Methoxybenzonitril
Glasflasche für Feststoffe, 250 mg
Artikelnr. CHMPCD00358.250
Anbieter: CHEMPUR
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: 4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile
- CAS Nummer:874-90-8
- Formel:C₈H₇NO
- MDL-Nummer:MFCD00001818
- Molekulargewicht:133.15 g/mol
- Siedepunkt:256 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:57…60 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:212-871-6
- UN:3439
- ADR:6.1,III
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:250 mg