AuftragsverfolgungKontakt
2-(Methylthio)nicotinoylchlorid
Glass bottle for solids, 10 g
Artikelnr. MAYBBTB06290.10
Marketsource
Anbieter:   Thermo Scientific
2-(Methylthio)nicotinoylchlorid
Artikelnr. MAYBBTB06290.10
Anbieter:  Thermo Scientific
Marketsource
CAS Nummer:  97936-43-1
2-(Methylthio)nicotinoylchlorid
Glass bottle for solids, 10 g
CAS Nummer:  97936-43-1
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:97936-43-1
  • Formel:C₇H₆ClNOS
  • MDL-Nummer:MFCD00051678
  • Molekulargewicht:187.65 g/mol
  • UN:3261
  • ADR:8,II
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    10 g