2-(Methylthio)nicotinoylchlorid
Glass bottle for solids, 1 g
Artikelnr. MAYBBTB06290.1
Marketsource
Anbieter: Thermo Scientific
2-(Methylthio)nicotinoylchlorid
Artikelnr. MAYBBTB06290.1
Anbieter: Thermo Scientific
Marketsource
CAS Nummer: 97936-43-1
Springe zu:
Product Details & Documents
- CAS Nummer:97936-43-1
- Formel:C₇H₆ClNOS
- MDL-Nummer:MFCD00051678
- Molekulargewicht:187.65 g/mol
- UN:3261
- ADR:8,II
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 g