4-Fluor-2-nitroanilin
Glasflasche für Feststoffe, 10 g
Artikelnr. MAYBBTB02200.10
Marketsource
Anbieter: Thermo Scientific
4-Fluor-2-nitroanilin
Artikelnr. MAYBBTB02200.10
Anbieter: Thermo Scientific
Marketsource
CAS Nummer: 364-78-3
Springe zu:
Product Details & Documents
- CAS Nummer:364-78-3
- Formel:C₆H₅FN₂O₂
- MDL-Nummer:MFCD00007830
- Molekulargewicht:156.12 g/mol
- Schmelzpunkt:95 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:206-666-0
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:10 g



