Messzylinder
200 ml, 5 ml, 2 ± ml
Artikelnr. HECH42205042
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Springe zu:
Product Details & Documents
Sodaglas, niedrige Form, Klasse B.
- Auf Einguss geeicht (TC, In) Runder Fuß oder Sechskantfuß aus Kunststoff, Ausguss Braune Graduierung
: DIN EN ISO 4788
Spezifikationen
- Kapazität:200 ml
- Teilung:5 ml
- Toleranz:2 ± ml



