Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Messzylinder

Messzylinder

150 ml, 5 ml, 2 ± ml
Artikelnr. HECH42205036
Messzylinder
Artikelnr. HECH42205036
Messzylinder
Messzylinder

150 ml, 5 ml, 2 ± ml

Preis
17,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Sodaglas, niedrige Form, Klasse B.

  • Auf Einguss geeicht (TC, In) Runder Fuß oder Sechskantfuß aus Kunststoff, Ausguss Braune Graduierung

Certifications: DIN  EN ISO 4788

Documents

Spezifikationen
  • Kapazität:
    150 ml
  • Teilung:
    5 ml
  • Toleranz:
    2 ± ml
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.