AuftragsverfolgungKontakt
Wasser | Avantor
Wasser
Glasflasche, 500 mL
Artikelnr. AMBI9939
Marketsource
Anbieter:   Ambion
Wasser
Artikelnr. AMBI9939
Anbieter:  Ambion
Marketsource
CAS Nummer:  7732-18-5
Wasser
Glasflasche, 500 mL
CAS Nummer:  7732-18-5
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  Hydrogen oxide
  • CAS Nummer:7732-18-5
  • Formel:H₂O
  • MDL-Nummer:MFCD00011332
  • Molekulargewicht:18.02 g/mol
  • Merck-Index:13,10098
  • Siedepunkt:100 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:0 °C
  • Dichte:1 g/cm³ (4 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-791-2
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL
Spezifikationen