AuftragsverfolgungKontakt
Formamid | Avantor
Formamid
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Artikelnr. AMBI9342
Gesundheit
Marketsource
Anbieter:   Ambion
Formamid
Artikelnr. AMBI9342
Anbieter:  Ambion
Marketsource
CAS Nummer:  75-12-7
Formamid
Formamid
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
CAS Nummer:  75-12-7
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Carbamaldehyde
  • CAS Nummer:75-12-7
  • Formel:HCONH₂
  • MDL-Nummer:MFCD00007941
  • Molekulargewicht:45.04 g/mol
  • Merck-Index:13,04261
  • Siedepunkt:210 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:2 °C
  • Dichte:1,1334 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:79 °C
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:200-842-0
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.