AuftragsverfolgungKontakt
Agarose | Avantor
Agarose
Glass bottle for solids, 25 g
Artikelnr. AMBI9048
Marketsource
Anbieter:   Ambion
Agarose
Artikelnr. AMBI9048
Anbieter:  Ambion
Marketsource
CAS Nummer:  9012-36-6
Agarose
Agarose
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  9012-36-6
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:9012-36-6
  • MDL-Nummer:MFCD00081294
  • Schmelzpunkt:60…90 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:232-731-8
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.