Adapters
Adapter, 1/4"-28 female to Luer female, 0,40 mm
Artikelnr. 554-1016
Anbieter: VICI JOUR RESEARCH
Springe zu:
Product Details & Documents
These PEEK adapters connect standard LC fittings to standard LC ports, usable with most common organic and inorganic HPLC solvents without risking corrosion, metal contamination, or protein degradation.
- Easy connection of solvent lines
- Low dead volume
- Completely inert and biocompatible
Pressure rating of M6, 1/4–28 is <70 bar (1000 psi), Luer is <35 bar (509 psi) and varies with tubing material and ID.
Spezifikationen
- Bohrung Ø:0,40 mm
- Bezeichnung:Adapter, 1/4"-28 female to Luer female
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.