Calibration weight sets, OIML class E1
0,001 − 5 g, Drahtgewichtsset ohne Zertifikat
Artikelnr. SARBYCS011-351-00
Anbieter: Sartorius Balances
Springe zu:
Product Details & Documents
These E1 class weight sets from 1 mg to 10 kg are made of non-magnetisable, stainless steel.
- Density of 8,0 g/dm³
- Knob weights highly polished
- Highly corrosion-resistant
Lieferumfang: Up to 20 g supplied in a plastic case; from 50 g and up in a wooden case; from 1 kg and up, additionally supplied with gloves.
Spezifikationen
- Gewichtssatz:0,001 − 5 g
- Seq:01
- Typ:Drahtgewichtsset ohne Zertifikat
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.