AuftragsverfolgungKontakt
Calibration weight sets, OIML class E1 | Avantor
Calibration weight sets, OIML class E1
0,001 − 100 g, Drahtgewichtsset ohne Zertifikat
Artikelnr. SARBYCS011-511-00
Anbieter:   Sartorius Balances
Calibration weight sets, OIML class E1
Artikelnr. SARBYCS011-511-00
Anbieter:  Sartorius Balances
Calibration weight sets, OIML class E1
Calibration weight sets, OIML class E1
0,001 − 100 g, Drahtgewichtsset ohne Zertifikat
Preis
4 310,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These E1 class weight sets from 1 mg to 10 kg are made of non-magnetisable, stainless steel.
  • Density of 8,0 g/dm³
  • Knob weights highly polished
  • Highly corrosion-resistant
Lieferumfang: Up to 20 g supplied in a plastic case; from 50 g and up in a wooden case; from 1 kg and up, additionally supplied with gloves.
Spezifikationen
  • Gewichtssatz:
    0,001 − 100 g
  • Seq:
    02
  • Typ:
    Drahtgewichtsset ohne Zertifikat