Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Headspace-Gewindefläschchen

Headspace-Gewindefläschchen

20,00 ml, 23×75 mm, Klar, Nein
Catalog # HEWL5188-2753
Supplier:   Agilent
Headspace-Gewindefläschchen
Catalog # HEWL5188-2753
Supplier:  Agilent
Headspace-Gewindefläschchen
Headspace-Gewindefläschchen

20,00 ml, 23×75 mm, Klar, Nein

Price
111,00 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Die CombiPAL-Headspace-Flaschen mit Präzisionsgewinde sind ideal für Umwelt-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie-Applikationen sowie für Analysen in der Pharma- oder klinisch-chemischen Industrie und der industriellen Hygiene.

Documents

Specifications
  • Mit Deckel:
    Nein
  • Ø×H:
    23×75 mm
  • Kapazität:
    20,00 ml
  • Farbe:
    Klar
  • Seq:
    02
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.