AuftragsverfolgungKontakt
Solvent filter/degasser | Avantor
Solvent filter/degasser
PTFE coated sieve, PTFE
Artikelnr. HEWL5188-2744
Anbieter:   Agilent
Solvent filter/degasser
Artikelnr. HEWL5188-2744
Anbieter:  Agilent
Solvent filter/degasser
Solvent filter/degasser
PTFE coated sieve, PTFE
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
It prevents the formation of spurious peaks within the detector due to solvent outgassing at the low-pressure end of the chromatograph.
  • Degasses eluents as particulates are removed
  • Increases solvent inlet lifetime
  • Eliminates pump downtime caused by air locks and particulates in check valves
  • Decreases piston wear, while increasing column life
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    PTFE coated sieve
  • Material:
    PTFE
  • Seq:
    04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.