Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Florida TRPH standard (17 components) | Avantor

Florida TRPH standard (17 components)

Florida TRPH standard, 500 µg/ml each in hexane, 1 ml/ampoule, 1 Ampoul
Artikelnr. REST31266
Anbieter:   Restek
Florida TRPH standard (17 components)
Artikelnr. REST31266
Anbieter:  Restek
CAS Nummer:  
Florida TRPH standard (17 components)
Florida TRPH standard (17 components)

Florida TRPH standard, 500 µg/ml each in hexane, 1 ml/ampoule, 1 Ampoul

CAS Nummer:  
Preis
83,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 Ampull
Product Details & Documents

This contains n-octane (C8), n-decane (C10), n-dodecane (C12), n-tetradecane (C14), n-hexadecane (C16), n-octadecane (C18), n-eicosane (C20), n-docosane (C22), n-tetracosane (C24), n-hexacosane (C26), n-octacosane (C28), n-triacontane (C30), n-dotriacontane (C32), n-tetratriacontane (C34), n-hexatriacontane (C36), n-octatriacontane (C38) and n-tetracontane (C40).

Spezifikationen

Spezifikationen

  • Konzentration:
    500 µg/ml each in hexane
  • VE:
    1 Ampoul
  • Bezeichnung:
    Florida TRPH standard
  • Pk Info:
    1 ml/ampoule

Spezifikationen

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.