AuftragsverfolgungKontakt
PLOT columns, MXT® metal | Avantor
PLOT columns, MXT® metal
7" coil, 11-pin cage, Kapillar, MXT®-Msieve 5A, 50,00 µm, 0,53 mm, 30 m
Artikelnr. REST79723
Anbieter:   Restek
PLOT columns, MXT® metal
Artikelnr. REST79723
Anbieter:  Restek
PLOT columns, MXT® metal
PLOT columns, MXT® metal
7" coil, 11-pin cage, Kapillar, MXT®-Msieve 5A, 50,00 µm, 0,53 mm, 30 m
Preis
1 783,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PLOT columns are made from Siltek® treated stainless steel and have the same characteristics and performance as fused silica PLOT columns but useful for GCs and other field applications.
  • Made into small coil diameters and perfect for tight spaces
  • Rugged material withstands rough handling and shock
  • Available in 3,5" coil diameter or 7" diameter with 11-pin cage
Spezifikationen
  • Säulenform:
    Kapillar
  • Schichtdicke:
    50,00 µm
  • Ø int.:
    0,53 mm
  • Bezeichnung:
    7" coil, 11-pin cage
  • Länge:
    30 m
  • Seq:
    04
  • Phase:
    MXT®-Msieve 5A
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.