Flasks, round bottom, with three parallel necks
6000 ml, 29/32 NS, 29/32 NS
Artikelnr. WITG0.772.006
Anbieter: witeg Labortechnik
Flasks, round bottom, with three parallel necks
Artikelnr. WITG0.772.006
Anbieter: witeg Labortechnik
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Typical applications: distillation, extraction.
Spezifikationen
- Kapazität:6000 ml
- Seitenhälse:29/32 NS
- Mittelhals:29/32 NS
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.