VWR® Deckgläser, quadratisch
22×22 mm, #1
Aus reinweißem Glas der hydrolytischen Klasse 1 hergestellt.
- Keine Blasen oder Schlieren
- Gewaschen und poliert
: In einer Kunststoffschachtel mit Scharnierdeckel.
- Nr.:#1
- L×B:22×22 mm
- Seq:03
Aus reinweißem Glas der hydrolytischen Klasse 1 hergestellt.
: In einer Kunststoffschachtel mit Scharnierdeckel.