AuftragsverfolgungKontakt
Elektroporations-Platter | Avantor
Elektroporations-Platter
Elektroporationsplatten, 2 mm Abstand, 25, 125 µl
Artikelnr. 732-0481
Anbieter:   BTX
Elektroporations-Platter
Artikelnr. 732-0481
Anbieter:  BTX
Elektroporations-Platter
Elektroporations-Platter
Elektroporationsplatten, 2 mm Abstand, 25, 125 µl
Preis
605,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6 ST
Product Details & Documents
Sterile multi-well electroporation plates for transfection/transformation of bacteria, yeast, insect, plant and mammalian cells.
Spezifikationen
  • Anz. Wells:
    25
  • Volumen:
    125 µl
  • Bezeichnung:
    Elektroporationsplatten, 2 mm Abstand
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.