AuftragsverfolgungKontakt
Elektroporations-Platter
Elektroporationsplatten, 2 mm Abstand, 25, 125 µl
  732-0480
 :   BTX
Elektroporations-Platter
  732-0480
 :  BTX
Elektroporations-Platter
Elektroporations-Platter
Elektroporationsplatten, 2 mm Abstand, 25, 125 µl
110,00 €
1 * 1 ST
Sterile multi-well electroporation plates for transfection/transformation of bacteria, yeast, insect, plant and mammalian cells.
  • Anz. Wells:
    25
  • Volumen:
    125 µl
  • Bezeichnung:
    Elektroporationsplatten, 2 mm Abstand