AuftragsverfolgungKontakt
Test Tubes, with screw cap | Avantor
Test Tubes, with screw cap
100 mm, 16 mm, GL 18
Artikelnr. HECH42782045
Test Tubes, with screw cap
Artikelnr. HECH42782045
Test Tubes, with screw cap
Test Tubes, with screw cap
100 mm, 16 mm, GL 18
Preis
40,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
AR®/soda glass, with PP screw cap.
  • Heavy wall
  • Round bottom
  • With thread GL18
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    16 mm
  • Gewinde:
    GL 18
  • Länge:
    100 mm
  • Seq:
    01