AuftragsverfolgungKontakt
Homogeniser, Dounce Type
2 ml, 60 mm
Artikelnr. BELC1984-10002
Marketsource
Anbieter:   BELLCO GLASS
Homogeniser, Dounce Type
Artikelnr. BELC1984-10002
Anbieter:  BELLCO GLASS
Marketsource
Homogeniser, Dounce Type
Homogeniser, Dounce Type
2 ml, 60 mm
Preis
821,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dounce tissue homogeniser designed for disruption of whole cells leaving cell nuclei undamage.
  • Polished tube and pestles
  • Made up of glass
 : Two pestles supplied with each unit, large clearance pestle A for initial processing and small clearance pestle B completes homogenisation.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    2 ml
  • Seq:
    01
  • Gesamtlänge:
    60 mm