AuftragsverfolgungKontakt
Filterplatten, DURAN®
Filterplatten, DURAN®
3, 25 mm, 3,4 mm
Catalog # SCOT251525302
Supplier:   DWK Life Sciences
Filterplatten, DURAN®
Catalog # SCOT251525302
Supplier:  DWK Life Sciences
Filterplatten, DURAN®
Filterplatten, DURAN®
3, 25 mm, 3,4 mm
Price
54,80 €
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Gesinterte Glasfilter haben neutrale Eigenschaften. Mit unverschmolzenen Rand und unbearbeiteter Oberfläche. Das Hartsinterverfahren macht das Material äußerst belastbar.
  • Zwischengrößen, abweichende Abmessungen, Durchmesser, Geometrien und Porositäten sowie die Ausführung biplan sind auf Nachfrage erhältlich.
Hergestellt aus klarem DURAN® Borosilikatglas 3,3.
Specifications
  • Ø:
    25 mm
  • Porosität:
    3
  • Seq:
    55
  • Stärke:
    3,4 mm