Adapter, Stopfentyp, DURAN®
Stopfen, massiv, 29/32 NS, 24/29 NS, ,
Artikelnr. SCOT286576906
Anbieter: DWK Life Sciences
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit.
Adapter, Stopfentyp, solide, Hülse und Konus.
Spezifikationen
- Kern:29/32 NS
- Hülse:24/29 NS
- Typ:Stopfen, massiv