Platten und Module, Nunc Immobilizer™
Transparent, Boden mit abgerundeten Ecken, C8 (×12) LockWell™ Streifen im Rahmen, Amino
Artikelnr. 734-1292
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
PS, unsteril, ohne Deckel. Mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen erhältlich: aminierte Oberfläche für eine schnelle Kupplung von Peptiden und Proteinen; Streptavidin-beschichtete Oberfläche für die schnelle Kupplung von biotinylierten Biomolekülen wie Peptiden, Antikörpern, Oligonukleotiden oder Haptenen. Außerdem verfügbar in transparenter Ausführung für kolorimetrische Assays und zur Probenaufbewahrung, in weiß für Lumineszenz- und Fluoreszenz-Assays sowie in schwarz für Fluoreszenz-Assays.
- Gebrauchsfertige Platten und Module, die keine Aktivierungs- oder Blockierungsschritte erfordern
- Robuste und stabile Oberflächen mit langer Haltbarkeit
- Hohe Sensitivität und Spezifität
- Hohe spezifische Bindung
- Hohes Signal/Rausch-Verhältnis
Well-Gesamtvolumen: 400 µl (96-Well-Platten und flache Well-Streifen), 350 µl (C-Well-Streifen), 120 µl (384-Well-Platten).
Total well volume: 400 µl (96-well plates and flat well strips), 350 µl (C-well strips), 120 µl (384-well plates)
Spezifikationen
- Typ:Amino
- Bezeichnung:Transparent, Boden mit abgerundeten Ecken, C8 (×12) LockWell™ Streifen im Rahmen
- Cat. No.:734-1292
- Umweltzertifizierung:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung