AuftragsverfolgungKontakt
Tropfverschlüsse | Avantor
Tropfverschlüsse
Senkrechttropfer für wässrige Lösungen; Weißer, manipulationssicherer Verschluss mit Tropfeinsatz für Mündung nach DIN-18 für entspannte, wässrige Lösungen; auch ethanolhaltig bis 15 %
Artikelnr. 215-3814
Anbieter:   MUELLER KREMPEL
Tropfverschlüsse
Artikelnr. 215-3814
Anbieter:  MUELLER KREMPEL
Tropfverschlüsse
Tropfverschlüsse
Senkrechttropfer für wässrige Lösungen; Weißer, manipulationssicherer Verschluss mit Tropfeinsatz für Mündung nach DIN-18 für entspannte, wässrige Lösungen; auch ethanolhaltig bis 15 %
Preis
41,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Senkrechttropfer für wässrige Lösungen; Weißer, manipulationssicherer Verschluss mit Tropfeinsatz für Mündung nach DIN-18 für entspannte, wässrige Lösungen; auch ethanolhaltig bis 15 %
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.