AuftragsverfolgungKontakt
Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig oder hoch
Squat, 7,00 ml, 23×34 mm, Ja
Artikelnr. 212-7064
Anbieter:   MURRAY S
Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig oder hoch
Artikelnr. 212-7064
Anbieter:  MURRAY S
Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig oder hoch
Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig oder hoch
Squat, 7,00 ml, 23×34 mm, Ja
Preis
145,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 190 ST
Product Details & Documents
Die Fläschchen bestehen aus Neutralglas mit PE-Verschlussstopfen Geeignet für die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten in Labor, Produktion usw.
  • Stabil, kostengünstig, toleriert mäßige Temperaturwechsel
  • Weite Öffnung zum einfachen Befüllen und Leeren
  • Verschlussstopfen zum sicheren Verschließen
 : Aus produktionstechnischen Gründen ist es möglich, dass die Anzahl der Fläschchen pro Karton variiert.
Spezifikationen
  • Mit Deckel:
    Ja
  • Ø×H:
    23×34 mm
  • Kapazität:
    7,00 ml
  • Bezeichnung:
    Squat