Special pH electrodes
Spezielle pH-Elektrode, Einzeldiaphragma, nachfüllbar, 0 - 14, 0...+100 °C, Glas, Refillable, Single junction, 8×250 mm, S7, Tall form laboratory flasks, micro volumes
Artikelnr. CONSSP29X
Anbieter: CONSORT
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Anschluss:S7
- Ø×L:8×250 mm
- Für:Tall form laboratory flasks, micro volumes
- Typ:Einzeldiaphragma, nachfüllbar
- Bezeichnung:Spezielle pH-Elektrode
- Material:Glas
- Seq:04
- Membran:Single junction
- Elektrolyt:Refillable
- Temperatur:0...+100 °C
- pH:0 - 14