Hydrometers
Aräometer für Kaliumhydroxid (KOH), 0 - 50 %, 1 %, 280 mm
Catalog # AMARH860660
Supplier: Amarell
Jump to:
Product Details & Documents
Hydrometers for special applications.
Specifications
- Bezeichnung:Aräometer für Kaliumhydroxid (KOH)
- Länge:280 mm
- Seq:002
- Teilung:1 %
- Messbereich:0 - 50 %