AuftragsverfolgungKontakt
Master mix, BugBuster®
Master mix, BugBuster®
BugBuster® Master Mix, 100 mL
Artikelnr. 71456-3
Master mix, BugBuster®
Artikelnr. 71456-3
CAS Nummer:  
Master mix, BugBuster®
BugBuster® Master Mix, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
330,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
BugBuster® master mix combines BugBuster® protein extraction reagent with Benzonase® Nuclease and rLysozyme™ solution in one convenient reagent. It allows for maximum recovery of active soluble protein from both Gram-negative and Gram-positive bacteria. The master mix provides sufficient reagents for protein extraction from 20 g and 100 g cell paste.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    BugBuster® Master Mix