AuftragsverfolgungKontakt
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint | Avantor
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
50 ml, 80 mm, 19/26 NS
Artikelnr. 201-8447
Anbieter:   SciLabware
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Artikelnr. 201-8447
Anbieter:  SciLabware
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
50 ml, 80 mm, 19/26 NS
Preis
79,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, klar, mit kurzem Hals.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Flacher Boden ermöglicht den Einsatz mit Kochplatten. Beschriftungsfeld.
Spezifikationen
  • Hülse:
    19/26 NS
  • Kapazität:
    50 ml
  • Höhe:
    80 mm
  • Seq:
    01