AuftragsverfolgungKontakt
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint | Avantor
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
1000 ml, 165 mm, 29/32 NS
Artikelnr. 201-8037
Anbieter:   SciLabware
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Artikelnr. 201-8037
Anbieter:  SciLabware
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
1000 ml, 165 mm, 29/32 NS
Preis
65,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, klar, mit kurzem Hals.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Flacher Boden ermöglicht den Einsatz mit Kochplatten. Beschriftungsfeld.
Spezifikationen
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Höhe:
    165 mm
  • Seq:
    20