AuftragsverfolgungKontakt
Spherical ground joints, Quickfit® | Avantor
Spherical ground joints, Quickfit®
-, S 19
Artikelnr. 201-8207
Anbieter:   SciLabware
Spherical ground joints, Quickfit®
Artikelnr. 201-8207
Anbieter:  SciLabware
Spherical ground joints, Quickfit®
Spherical ground joints, Quickfit®
-, S 19
Preis
179,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Made of PYREX®, borosilicate glass.
  • Excellent sealing properties
  • Minimal requirement for joint lubrication
  • Ideal for use as flexible connectors
For the Glassblower who demands the highest quality joint.
Length: 100 mm
Spezifikationen
  • Kugelschliff-Kugel:
    -
  • Kugelschliff-Schale:
    S 19
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.