AuftragsverfolgungKontakt
Mischzylinder,PYREX®
Mischzylinder,PYREX®
50 ml, 1,0 ml, 226 mm, 1,0 ± ml, 19/26
Artikelnr. 612-0075
Anbieter:   SciLabware
Mischzylinder,PYREX®
Artikelnr. 612-0075
Anbieter:  SciLabware
Mischzylinder,PYREX®
Mischzylinder,PYREX®
50 ml, 1,0 ml, 226 mm, 1,0 ± ml, 19/26
Preis
63,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, with polyethylene (PE) stopper, class B.
  • Cylinders have hexagonal foot
  • Graduations in white enamel for improved visibility with dark coloured solutions
Height values = maximum height
 : ISO 4788
Spezifikationen
  • NS:
    19/26
  • Kapazität:
    50 ml
  • Höhe:
    226 mm
  • Seq:
    03
  • Teilung:
    1,0 ml
  • Toleranz:
    1,0 ± ml