Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig oder hoch
Squat, 10,50 ml, 23×46 mm, Ja
Artikelnr. 212-7066
Anbieter: MURRAY S
Springe zu:
Product Details & Documents
Die Fläschchen bestehen aus Neutralglas mit PE-Verschlussstopfen Geeignet für die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten in Labor, Produktion usw.
- Stabil, kostengünstig, toleriert mäßige Temperaturwechsel
- Weite Öffnung zum einfachen Befüllen und Leeren
- Verschlussstopfen zum sicheren Verschließen
Verpackung: Aus produktionstechnischen Gründen ist es möglich, dass die Anzahl der Fläschchen pro Karton variiert.
Spezifikationen
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:23×46 mm
- Kapazität:10,50 ml
- Bezeichnung:Squat