AuftragsverfolgungKontakt
Test strips | Avantor
Test strips
Chlorid, 300 - 6000 mg/L, TS, 40
Artikelnr. 705-0190
Anbieter:   Hach
Test strips
Artikelnr. 705-0190
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
Test strips
Test strips
Chlorid, 300 - 6000 mg/L, TS, 40
CAS Nummer:  
Preis
45,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 40 ST
Product Details & Documents
Simple to handle test strips give an overview of the water quality in just a few seconds. In the laboratory the strips can be used as an initial screening to indicate measuring range or potential problems.
  • Portable - ideal for field testing of surface water
  • Easy to use
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    40
  • Bezeichnung:
    Chlorid
  • Typ:
    TS
  • Messbereich:
    300 - 6000 mg/L